Fortfahren mit
01-0494
Aceton
suitable for residue analysis, JIS 5000
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Form:
liquid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
JIS 5000
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for residue analysis
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-0.4 °F
flash_point_c
-18 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Hugo Lövheim et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 11(6), 593-599 (2014-07-22)
Previous studies have suggested a link between herpes simplex virus (HSV) type 1 and the development of Alzheimer's disease (AD). The present analysis included 3432 persons (53.9% women, mean age at inclusion 62.7 ± 14.4 years) with a mean follow-up
Len Verbeke et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 59(6), 2286-2298 (2013-11-22)
The farnesoid X receptor (FXR) is a nuclear bile acid receptor involved in bile acid homeostasis, hepatic and intestinal inflammation, liver fibrosis, and cardiovascular disease. We studied the effect of short-term treatment with obeticholic acid (INT-747), a potent selective FXR