Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 299,00 | |
| 200 reactions | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 995,00 |
Über diesen Artikel
€ 299,00
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
usage
sufficient for 25 reactions, sufficient for 50 reactions, sufficient for 500 reactions
specific activity
0.05 U/mg
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
manufacturer/tradename
Roche
packaging
pkg of 200 reactions (03531287001), pkg of 25 reactions (03531317001), pkg of 50 reactions (03531295001)
technique(s)
RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable
color
colorless
pH
7.2
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
detection method
probe-based
foreign activity
DNase activity, none detected, Nicking activity, none detected, RNase activity, none detected
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Application
- Synthese von Erststrang-cDNA zur Verwendung in nachfolgenden Amplifikationsreaktionen
- RT-PCR von GC-reichen RNA-Templates
- Cy3-, Cy5-, DIG-, Biotin- und Aminoallyl-Markierung während der cDNA-Synthese
- Auffindung und Klonierung von 5′- und 3′-Ende der mRNA durch RACE
- Erstellung von cDNA-Bibliotheken mit großen Einfügungen
- Dideoxy-DNA-Sequenzierung
- RNA-Sequenzierung
- Markierung am 3′-Ende von DNA-Fragmenten
- Erstellung von Einzelstrangsonden für genomische Spuren
- Bei der reversen Transkription von RNA aus humanem Papillomavirus E6, kortikalem und striatalem Gewebe,[1] Muskelbiopsien von Becker-Muskeldystrophie-Proben und miRNA-Stammzellen aus Eizellen und humanen zerebralen mikrovaskulären Endothelzellen (hCMVECs)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Hohe Empfindlichkeit in zweistufiger RT-PCR.
- Häufigere vollständige („full-length“) Transkriptionen mit bis zu 14 kb.
- Schwierige Templates revers transkribieren.
- cDNA wirksam markieren.
Preparation Note
Transkription langer, seltener oder schwieriger RNA-Ziele
Transcriptor Reverse Transcriptase wird für die RT-PCR folgender Ziele empfohlen:
- lange Ziele, da sie bis zu 14 kb RNA-Templates transkribieren kann
- seltene Ziele, da sie eine hohe Empfindlichkeit besitzt
- GC-reiche Ziele, da sie bei hohen Temperaturen (bis zu +65oC) funktioniert, um Probleme aufgrund einer extensiven Sekundärstruktur zu beseitigen
Markierung für viele Anwendungen
Transcriptor Reverse Transcriptase wird auch für die Herstellung markierter cDNA empfohlen, da sie eine Vielzahl modifizierter Nukleotide (einschließlich Cy3-, Cy5-, DIG-, Biotin- oder Aminoallyl-markierter dNTPs) übernimmt.
Reaktionsanforderungen
Transcriptor übernimmt ssRNA- und ssDNA-Templates und benötigt einen Primer zur Transkription.
Analysis Note
- mit einem konventionellen Thermocycler zur Detektion eines 10 kb-Fragments des menschlichen Dystrophin-Gens, ausgehend von der Gesamt-RNA des menschlichen Skelettmuskels
- mit dem LightCycler®-Instrument zur Detektion von 5 x 102 bis 5 x 106 Kopien von in-vitro-transkribierter menschlicher PBGD RNA. Die Ergebnisse werden in festen Kreuzungspunkten und fester Fluoreszenzintensität festgelegt.
Other Notes
- Transcriptor Reverse Transcriptase, in Lagerpuffer
- Transcriptor-RT-Puffer, 5x konzentriert
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 0.05 U/mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, RT-qPCR: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable |
| assay ≥90% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay - |
| form liquid | form - | form - | form - |
| application(s) genomic analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| suitability suitable for molecular biology | suitability - | suitability - | suitability - |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
In der RT-qPCR oder quantitativen PCR mit reverser Transkription werden die Effekte der reversen Transkription und der quantitativen PCR oder Echtzeit-PCR für die Amplifikation und den Nachweis spezifischer Ziele kombiniert. Die RT-qPCR wird in vielen Anwendungen eingesetzt, darunter die Quantifizierung der Genexpressionsniveaus, die Validierung der RNA-Interferenz (RNAi) und der Nachweis von Krankheitserregern wie Viren.
RT-qPCR detects specific targets with applications in gene expression and pathogen detection.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 3531317001 | 04061837586927 |
| 3531295001 | 04061837542985 |
| 3531287001 | 04061837541391 |