Fortfahren mit
ZFCBIQ0DK
Länderspezifische Box Milli-Q® IQ 7000 System
Available only in Denmark
Synonym(e):
Country box Milli-Q® IQ 7000 DK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.51
UNSPSC Code:
41104214
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Printed Quick Reference Guide, a user manual in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
packaging
pkg of 1 kit
availability
available only in (Denmark)
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7000
General description
The Country Box for the Milli-Q® IQ 7000 system is an installation accessory that contains a printed quick reference guide, a user manual in English on a USB key, and a power cord adapted to the local electrical network
Application
The components of the country box assist users to quickly access the information they need to correctly use their system and connect to the local power network.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany