Fortfahren mit
YP22
Power cord
for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
Synonym(e):
mPAGE® Lux Casting System, mPAGE® Lux Curing Station, mPAGE® Lux, gel casting device, gel casting system, electrophoresis, power cord, power cord, power plug, US power cord, US power plug, mA400, mA700, Power Supply
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NB.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
YP22 EU power cord, for mA400 Basic Power Supply, mA700 Essential Power Supply and mPAGE® Lux Curing Station
AC/DC input
125 V, 10 A
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
compatibility
for use with
  • mA400 Basic Power Supply
  • mA700 Essential Power Supply
  • mPAGE® Lux Curing Station
General description
This electrical power cord has a specific plug configuration to match electrical outlets used in North America. This cord has been validated to replace the cord supplied with the mA400 Power Supply, mA700 Power Supply and the mPAGE® Lux Curing Station.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
YP2204054839735622