Fortfahren mit
XX1102012
Kunststoffspritzen, 20 ml Luer-Slip, Polypropylen
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41116129
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
clear device, polypropylene device
sterility
non-sterile
parameter
20 mL sample volume
input
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
shipped in
ambient
General description
Polypropylenspritzen verwenden, um Flüssigkeiten in kleine Behälter abzugeben und kleine Volumen durch Filterhalter oder Filtereinheiten mit weiblichen Luer-Slip-Einlässen unter Druck zu filtern.
Application
Bier, Mineralwasser, Kosmetika, Analyse von pharmazeutischen Produkten, Keimbelastungsprüfungen, allgemeine mikrobiologische Analyse.
Spezifische Testvorschriften für die allgemeine mikrobiologische Analyse.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.
Discover the ICUMSA® method GS9-8 (2011) to determine the color of sugar solutions with color indices ranging from 10 to 16 000 IU.