Über diesen Artikel
biological source
bovine fetus
Quality Level
sterility
sterile; sterile-filtered
product line
FBS Classic
form
liquid
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
manufacturer/tradename
Chemicon®
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
mycoplasma, passes test, virus, tested negative, <10 EU/mL endotoxin
storage temp.
−20°C
General description
Application
Preparation Note
Analysis Note
- Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
- Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
- Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert
Für allgemeine Zellkulturen mit gewöhnlichen Zelllinien verwenden.
Hämoglobingehalt: <25,0 mg/dl
Sterilitätsgeprüft: entspricht
Mykoplasmentest: entspricht
Endotoxingehalt: <10 EE/ml
Negativ für BVD, PI3, IBR, Rinder-Adenovirus-3, Rinder-Adenovirus-5, BRSV, REO-Virus, Tollwut- und Blauzungenvirus
Ursprungsland: USA
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fötales Kälberserum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Artikel
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Verwandter Inhalt
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Entdecken Sie unser Angebot an fötalem Rinderserum (FBS) und bestimmen Sie das richtige FBS für Ihre Laboranforderungen und Ihr Budget. Serumprobe bestellen
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| TMS-013-B | 04055977051421 |