Fortfahren mit
TMS-012
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline
1X, liquid, w/o Ca++ & Mg++, Endotoxin-Free
Synonym(e):
PBS, Phosphate buffered saline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,20
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
€ 44,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) nach Dulbecco (1X), endotoxinfrei, ohne Ca++ & Mg++, Cell Culture
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) nach Dulbecco (1 X), endotoxinfrei und ohne Ca++ & Mg++, wird durch einen 0,1-μm-Filter sterilfiltriert und gilt als endotoxinfrei (<0,005 EE/ml).
Application
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS) nach Dulbecco (1X), endotoxinfrei und ohne Ca++ und Mg++ wurde als Waschpulver in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Isolierung von Zellen der Lamina propria des Kolons
  • Teratombildung durch induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs)
  • Produktion von elastischem porösen injizierbarem (EPI-) Biomaterial aus den Bulk-Gerüsten
Analysis Note
Aussehen: Klare Flüssigkeit/keine Partikel
Sterilitätsprüfung: Negativ auf Wachstum
pH: 7,0–7,2
Osmolalität: 260–305 mOsm/kg
Endotoxin: <0,005 EE/ml
Appearance: Clear Liquid/No Particulates
Sterility Testing: Negative for Growth
pH: 7.0-7.2
Osmolality: 260-305 mOsm/kg
Endotoxin: <0.005 EU/mL
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D40316506-OPPPB006
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step protocol for ADCC assays using cryopreserved NK effector cells including tips and tricks, assay development, and data analysis methods.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TMS-012-A04055977052251
Questions
  1. Is this made with Bacteriostatic water? I need to reconstitute an enzyme with endotoxin free PBS but the enzyme is inhibited by bacteriostatic water.
    1 answer
    1. The method of preparation is considered proprietary. However, the term 'bacteriostatic' typically implies the presence of benzyl alcohol. No benzyl alcohol is present in the water used to prepare this product.
      The composition is as follows:
      0.2 g/L KCL
      0.2 g/L KH2PO4
      8.0 g/L NaCl
      1.15 g/L Na2HPO4 (anhydrous)
      With the pH adjusted to pH 7.0 to 7.1 using HCl.