Fortfahren mit
SYMBCHI01
Steritest®-Symbio-Kommunikationsmodulhalter
For isolators, for use with Steritest® Symbio Pump
Synonym(e):
Modul-Halterung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
23151818
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
stainless steel (epoxy paint)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Steritest®
input
pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio Pump
shipped in
ambient
General description
Der Steritest®-Symbio-Kommunikationsmodulhalter für Isolatoren ist ein Zubehörteil, mit dem das Kommunikationsmodul der Steritest®-Symbio-Pumpe unter dem Isolatortisch befestigt werden kann – wahlweise links, rechts oder mittig. Die Tiefe kann ebenfalls angepasst werden.
Application
Das Steritest®-Symbio-Kommunikationsmodul für Isolatoren ist ein Zubehörteil zur Optimierung Ihres Arbeitsablaufs und zur Erhöhung der Sicherheit bei Sterilitätsprüfungen.
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYMBCHB01SYMBCHH01SYMBSBH01
compatibility
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio Pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01), for use with Steritest® Symbio pump
compatibility
for use with Steritest® Symbio Pump
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
material
stainless steel (epoxy paint)
material
316L stainless steel housing (with epoxy paint)
material
stainless steel
material
316L stainless steel holder
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
agency
EP (2.6.1), USP (71), JP (4.06)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP (71)
agency
complies with EP (2.6.1), complies with JP (4.06), complies with USP (71)
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SYMBCHI0104055977124682