Fortfahren mit
SX0420
Natriumchlorid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Halit, NaCl
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-598-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
Assay:
≥99.0% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Solubility:
358 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
meets USP/NF
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.004%
cation traces
Ba: ≤0.001%, passes test, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤2 ppm, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay (argentometric)99.0% minBarium (Ba)Passes test (about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxPotassium (K)0.005% maxSulfate (SO4)0.004% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-9.0
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
567440S167931434-M
solubility
358 g/L
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble (358 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
assay
≥99.0% (silver nitrate titration)
assay
≥99% (titration)
assay
99.0-100.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200, 300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, iodide (I-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.004%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
bromide (Br-): ≤50 mg/kg, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤30 mg/kg, iodide (I-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Ba: ≤0.001%, passes test, Fe: ≤2 ppm, Mg: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Ca: ≤0.002%, heavy metals: ≤5 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.00002%, As: ≤0.00005%, Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, heavy metals: ≤3 mg/kg (by ICP-OES)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SX0420-2204061839444034
SX0420-304061839444041
SX0420-2004061839444027
SX0420-104061839444010
SX0420-504061839444058