Fortfahren mit
SVGP010
Millipore® Sterivex Druckfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, without fitting bell
Synonym(e):
Sterivex-GP Druckfiltereinheit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
15 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 562,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104925
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm pore size
Filter capacity:
2000 mL
Packaging:
pack of 15 ea (SVGP01015), pack of 50 ea (SVGP01050)
Material:
Eastar housing, polyethersulfone membrane
Sterility:
sterile
€ 237,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
sterility
sterile
product line
Sterivex
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
packaging
pack of 15 ea (SVGP01015), pack of 50 ea (SVGP01050)
parameter
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi), 45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
67 mm
capacity
2000 mL
diam.
1.7 cm
filter capacity
2000 mL
filtration area
10 cm2
matrix
Express PLUS
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male outlet nipple
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
- Sterivex-Filtereinheiten können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
- Sterivex-Einheiten sind so konzipiert, dass damit nahezu jeder Vorratsbehälter befüllt werden kann. Die Filtereinheiten sind mit verschiedenen Ausgangsanschlüssen erhältlich (siehe Tabelle).
- Mit Sterivex-Filtereinheiten können je nach verwendetem Membrantyp Volumina bis zu 1.000 ml oder 2.000 ml filtriert werden. Drei verschiedene Membrantypen sind verfügbar.
- Bei Verwendung von druckgetriebenen Sterivex-Filtereinheiten können mit den Filtern Volumina bis zu 1.000 ml oder 2.000 ml sterilisiert werden (die Kapazität ist von dem verwendeten Membrantyp abhängig). Da drei verschiedene Membrantypen und verschiedene Ausgangsanschlüsse zur Auswahl stehen, können Sterivex-Filter in praktisch jeden Arbeitsablauf integriert und zum Befüllen von nahezu allen Vorratsbehältern eingesetzt werden. Sterivex-Filtereinheiten können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
Eigenschaften & Vorteile:
- Mit verschiedenen Druckvorrichtungen wie Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern einsetzbar
- Mehrere Membrantypen für bedarfsgerechte Anwendungen mit Kapazitäten bis zu 2 l erhältlich
Anwendungen:
Sterilisation von wässrigen Lösungen
Application
Nur für Forschungszwecke.
Biochem/physiol Actions
Druck
Physical form
Farbcode: Klar
Preparation Note
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Großvolumige Filtration mit Überdruck
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Sterivex Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Legal Information
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SVGPB1010SVGVL10RCSVGPL10RC
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
material
Eastar housing, PVDF membrane
material
Eastar housing, polyethersulfone membrane
filter capacity
2000 mL
filter capacity
2000 mL
filter capacity
1000 mL
filter capacity
2000 mL
packaging
pack of 15 ea (SVGP01015), pack of 50 ea (SVGP01050)
packaging
pack of 10 ea
packaging
pack of 15 ea
packaging
pack of 15 ea
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male outlet nipple
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), outlet filling bell
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male Luer-Lok® outlet fitting
fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent), male Luer-Lok® outlet fitting
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
feature
holdup volume 2.2 mL, hydrophilic
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Select the right sterile filter by media, volume, and application.
Verwandter Inhalt
Learn how Sterivex™ pressure-driven sterile filters can be used for large-volume sample processing in environmental research and testing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SVGP0105008436037120879
SVGP0101508436037120855