Fortfahren mit
SLHN033
Millex-Nylon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
Millex-HN-Spritzenvorsatzfilter, Nylon-Spritzenvorsatzfilter, 0,45 μm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
250 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 920,00
1000 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.210,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
Nylon membrane, polypropylene housing
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Nylon membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
purple
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Non-sterile Millex-HN Syringe Filters with 0.45 µm Nylon Membrane
Millex-HN syringe filters are specifically designed for the efficient filtration of aqueous and organic solvents. Featuring an 0.45 µm nylon membrane, these Millex-HN filters are HPLC-certified for low levels of UV-absorbing extractables.
Application
  • Sample filtration prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and mass spec
  • Solvent filtration
  • Clarification of aqueous and organic solutions
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLGN033SLHNX13TLSLGNX13
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.2 μm
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
material
Nylon membrane, polypropylene housing
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, outlet tube
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für die OTM-45-Methode zur Überwachung von Luft auf PFAS-Verbindungen.
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLHN033NS04053252617119
SLHN033NK04053252502965
SLHN033NB04053252661327