Fortfahren mit
SCT115
BioTracker NIR790 Zytoplasmamembran-Farbstoff
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Lipophile Carbocyanin-Farbstoffe werden häufig zum Markieren von Neuronen in Gewebe mittels retrograder Markierung und für die Membranmarkierung in einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt. Die Farbstoffe fluoreszieren in der wässrigen Phase nur schwach, sind jedoch in den Lipid-Doppelschichten stark fluoreszierend. Die Färbung ist äußerst stabil, weist nur eine geringe Toxizität auf und da der Farbtransfer zwischen den Zellen äußerst gering ist, eignen sich diese Farbstoffe für die langfristige Zellmarkierung und für Verfolgungsstudien. Beim Färben von lebenden Zellen markieren die Farbstoffe die Plasmamembranen und werden in die endozytischen Kompartimente aufgenommen. Die Zellen können vor oder nach der Färbung fixiert werden, wobei die Permeabilisierung das Färbemuster beeinträchtigt.
Anders als bei PKH-Farbstoffen wird für BioTracker Zytoplasmamembran-Farbstoffe kein kompliziertes hzpoosmotisches Markierungsprotokoll erfordert. Hierbei handelt es sich um gebrauchsfertige Farbstoffzufuhrlösungen, die direkt in normales Kulturmedium gegeben werden können, um suspendierte oder adhärente Zellen in der Kultur zu markieren.
NIR Zytoplasmamembran-Farbstoffe sind neuartige Nahinfrarot-Carbocyanin-Farbstoffe zum Markieren der Zytoplasmamembran von lebenden Zellen. Aufgrund ihrer langen Emissionswellenlängen können Nahinfrarot-Zellmembran-Farbstoffe zum Markieren von Zellen für Nahinfrarot-Bildgebungsstudien an Kleintieren zur nicht invasiven Bildgebung von Zellmigration und Zell-Homing eingesetzt werden.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 786 nm
Emission: 820 nm
Application
Der lipophile Carbocyanin-Membranfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen eignet sich für die langfristig fluoreszierende Zellmarkierung sowie für Zellverfolgungsstudien.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker NIR790 Zytoplasmamembran-Farbstoff bei Raumtemperatur aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 786 nm
Emission: 820 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT114SCT113SCT112
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)
Questions
  1. Does it work with hiPSC-cardiomyocytes?
    1 answer
    1. Lipophilic carbocyanine dyes are widely used for labeling neurons in tissues by retrograde labeling and to label membranes in a wide variety of cell types. However, this product has not been tested on hiPSC-cardiomyocytes in-house.