Fortfahren mit
SCT106
BioTracker 490 Zytoplasmamembran-Farbstoff, grün
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Lipophile Carbocyanin-Farbstoffe werden häufig zum Markieren von Neuronen in Gewebe mittels retrograder Markierung und für die Membranmarkierung in einer Vielzahl von Zelltypen eingesetzt. Die Farbstoffe fluoreszieren in der wässrigen Phase nur schwach, sind jedoch in den Lipid-Doppelschichten stark fluoreszierend. Die Färbung ist äußerst stabil, weist nur eine geringe Toxizität auf und da der Farbtransfer zwischen den Zellen äußerst gering ist, eignen sich diese Farbstoffe für die langfristige Zellmarkierung und für Verfolgungsstudien. Beim Färben von lebenden Zellen markieren die Farbstoffe die Plasmamembranen und werden in die endozytischen Kompartimente aufgenommen. Die Zellen können vor oder nach der Färbung fixiert werden, wobei die Permeabilisierung das Färbemuster beeinträchtigt.
Anders als bei PKH-Farbstoffen wird für BioTracker Zytoplasmamembran-Farbstoffe kein kompliziertes hzpoosmotisches Markierungsprotokoll erfordert. Hierbei handelt es sich um gebrauchsfertige Farbstoffzufuhrlösungen, die direkt in normales Kulturmedium gegeben werden können, um suspendierte oder adhärente Zellen in der Kultur zu markieren.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 484 nm
Emission: 501 nm
Application
Der lipophile Carbocyanin-Membranfarbstoff für die Bildgebung von lebenden Zellen eignet sich für die langfristig fluoreszierende Zellmarkierung sowie für Zellverfolgungsstudien.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Flüssig
Preparation Note
BioTracker 490 Zytoplasmamembran-Farbstoff, grün, bei 2–8 ºC aufbewahren. Vor Licht schützen.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Analysis Note
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 484 nm
Emission: 501 nm
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Biotracker 490 형광체의 Excitation, Emission curver를 알고싶습니다.
    1 answer
    1. BioTracker 490 Green Cytoplasmic Membrane Dye exhibits absorbance at 484 nm and emission at 501 nm. The image below displays the excitation and emission spectra of BioTracker 490 Green.
      Helpful?
  2. I am already using the BioTracker NIR750 and I am very satisfied. For this product I don't see the Data Sheet. At which concentration is it delivered? Which is the optimal final concentration to use? For how many round of cell division can be detected?
    1 answer
    1. The product is supplied as a 200 X solution. The specific formulation is considered proprietary. The dye is added at a rate of 5 ul per mL of culture medium. The lipophilic carbocyanine dyes have been used to stain neuronal cells in culture for several weeks, and in vivo for up to a year. The dyes do not appreciably affect cell viability and do not readily transfer between cells with intact membranes which allows for use in cell migration and tracking studies of mixed cell populations. The stability of labeling varies based on cell types and the rate of membrane turnover or cell division. Please see the link below to review a product Certificate of Analysis which serves as the datasheet:
      https://www.emdmillipore.com/US/en/product/BioTracker-490-Green-Cytoplasmic-Membrane-Dye,MM_NF-SCT106#documentation