Fortfahren mit
SCT066
BioTracker-pFTAA-Lebendzellfarbstoff, Tau-Filamente
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12171501
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
General description
Erkrankungen durch Proteinfehlfaltung sind durch Ablagerung von Proteinaggregaten gekennzeichnet. Die Ansammlung von Proteinablagerungen, so genannte Amyloide, ist das histopathologische Kennzeichen mehrerer verheerender Erkrankungen, und die Entwicklung empfindlicher optischer Liganden zur Erkennung und Charakterisierung dieser krankheitsassoziierten Strukturen ist von großem Interesse.
Der BioTracker-Tau-Filamente-Lebendzellfarbstoff pFTAA ist eine neuartige Fluoreszenzsonde, die an Amyloid-þ binden und zwischen diesen Amyloid-þ-Plaques (Aþ-Plaques) und Tau-Neurofibrillenbündeln (NFTs) bei Morbus Alzheimer(AD)-ähnlichen Pathologien in Gewebeschnitten des transgenen Mäusengehirns unterscheiden kann.
Spektrale Eigenschaften:
  • Anregung: 405 nm
  • Emissionen: 550 nm
Referenzen:
Klingstedt T et al. The Structural Basis for Optimal Performance of Oligothiophene-Based Fluorescent Amyloid Ligands: Conformational Flexibility is Essential for Spectral Assignment of a Diversity of Protein Aggregates. Chem Eur J. 2013, 19, 10179-10192.
Application
Anwendung: Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Bildgebungsfarbstoff für Lebendzellen zum Nachweis krankheitsassoziierter Proteinaggregate wie Amyloid-Proteinablagerungen.
Analysis Note
Reinheit: ≥ 98 % bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC sowie Elementaranalyse
Molare Masse: 704,65 g/mol
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT043SCT044SCT046
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT06604054839008405