Fortfahren mit
SCT058
BioTracker-MB1-Tyrosinase-Lebendzellfarbstoff
Live cell imaging dye for near-infrared visualization of cellular tyrosinase, which is overexpressed in melanoma.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 356,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 356,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
detection method
fluorometric
General description
Melanome sind eine schwerwiegende Form des Hautkrebses, die in den so genannten Melanozyten beginnen. Bei Melanomen handelt es sich um eine aggressive Malignität mit schnellem Wachstum und früher Metastasierung. Tyrosinase (TYR) ist ein potenzieller Biomarker für den Nachweis von Melanomen, da sein Expressionsniveau eng mit dem Malignitätsgrad zusammenhängt. Der BioTracker-MB1-Tyrosinase-Lebendzellfarbstoff ist ein Nahinfrarot-Farbstoff, der selektiv mit TYR reagiert, aber nicht mit verschiedenen potenziellen Störsubstanzen,einschließlich anorganischer Salze (Na+, K+, Ca2+ und Mg2+),Aminosäuren (Cys, Glu und Arg) und anderen biologischen Molekülen,einschließlich reduziertem GSH, BSA, Glucose, Wasserstoffperoxid,Vitamin C, Lysozym, Glucoseoxidase (GOD) und TYR.Spektrale Eigenschaften:Anregung: 640 nmEmission: 706 nm (Nahinfrarot)Forschungskategorie:Lebendzellfarbstoff
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT069SCT082SCT077
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT05804061841072799