Fortfahren mit
SCT039
BioTracker grüner H2O2-Lebendzellfarbstoff
Live cell imaging probe for detection of hydrogen peroxide (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) in live cells.
Synonym(e):
BioTracker H₂O₂ Dye, Green Cell Dye
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
3 x 30 nmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
€ 495,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Wasserstoffperoxid (H2O2) ist an therapeutischen Prozessen wie Wundheilung, Schutz vor Bakterien, Stammzellproliferation und adaptive Reaktion in Astrozyten beteiligt, die zum Neuronenschutz führt. Eine Überproduktion von H2O2 übt jedoch toxische Wirkungen auf die Zelle und ihre Umgebung aus. Die Überproduktion von H2O2 steht mit ernsten pathologischen Zuständen wie Krebs, Alterung, Diabetes und neurodegenerativen Erkrankungen in Zusammenhang.Der BioTracker grüne H2O2-Lebendzellfarbstoff ist eine Fluoreszenzsonde, die bei der Umsetzung mit H2O2 fluoresziert, jedoch nicht mit anderen ROS wie Hydroxyradikal (-OH), Superoxid (O2-), Hypochlorsäure (HOCl), Singulettsauerstoff (1O2) und Stickstoffmonoxid (NO) reagiert. Dieser Farbstoff ist zellpermeabel und hat anfänglich eine niedrige Reaktivität mit H2O2, wird jedoch schnell durch intrazelluläre Esterasen hydrolysiert, um ein reaktives und zellimpermeables Produkt zu erzeugen, das bei der Reaktion mit H2O2 fluoresziert. Spektrale EigenschaftenAbsorption (max): 492 nmEmission (max): 516 nm (grün)Forschungskategorien:EntzündungLebendzellfarbstoff
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT040SCT077SCT078
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
604.2 °F
flash_point_c
317.9 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT03904061841588252