Fortfahren mit
SCT033
BioTracker 520 Grüner Hypoxie-Farbstoff
Live cell imaging dye for hypoxia that increases in fluorescence intensity with decreasing oxygen levels.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Hypoxie ist definiert als Verringerung oder Mangel an Sauerstoff in Organen, Geweben oder Zellen. Hypoxie in lebendem Gewebe steht in engem Zusammenhang mit einer Vielzahl von Krankheiten, einschließlich Krebs und Ischämie. Bestehende Sonden zum Nachweis von Hypoxie, wie z. B. Pimonidazol, erfordern eine Zellfixierung mit anschließender Immunfärbung.
Der BioTracker 520 Grüner Hypoxie-Farbstoff ist eine fluoreszierende Bildgebungssonde zum Nachweis von Hypoxie in lebenden Zellen. Diese Sonde ist genauso empfindlich wie Pimonidazol und kann für die Fluoreszenzbildgebung von lebenden Zellen und für Durchflusszytometrie-Anwendungen verwendet werden.
Spektrale Eigenschaften
Absorption: 498 nm
Emission: 520 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung in lebenden Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 520 Grünen Hypoxie-Farbstoff bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt lagern.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit der Inhalt sich am Boden des Fläschchens sammelt, bevor es geöffnet wird.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT026SCT032SCT031
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Hypoxia detection assays to measure oxygen levels in both live and fixed cells and tissues.
Application note on how the CellASIC® ONIX2 microfluidic system can be used to analyze caspase-3 mediated apoptosis/cell death and cellular hypoxia in live immune and cancer cell lines.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT03304054839545665