Fortfahren mit
SCT019
BioTracker 560 Lysosom-Farbstoff, orange
Live cell imaging dye for acidic cellular organelles such as lysosomes.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 x 10 μg
Voraussichtliches Versanddatum03. Juni 2026vonStrasbourg
€ 475,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
eCl@ss:
32161000
€ 475,00
Voraussichtliches Versanddatum03. Juni 2026Details
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Lysosome sind von einer Membran umschlossene Organellen, die eine Vielzahl von Enzymen enthalten, die sämtliche biologischen Materialtypen, wie Proteine, Nukleinsäuren, Kohlenhydrate und Lipide, aufspalten können. Lysosome fungieren als das Verdauungssystem der Zelle, indem sie Material, das von außerhalb der Zelle aufgenommen wurde, abbauen und veraltete Komponenten der Zelle selbst verdauen.
Der orange BioTracker 560 Lysosom-Farbstoff ist eine Sonde für die Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen, die die Fluoreszenz in sauren Umgebungen deutlich verbessert. Diese Sonde kann saure Organellen wie Lysosome, späte Endosome und Granula selektiv färben. Genauer gesagt ist die Fluoreszenzintensität bei einem pH-Wert von 5,0 (entspricht einer Umgebung mit sauren Organellen) mindestens 50 Mal höher als bei einem physischen pH-Wert von 7,4. BioTracker 560 Lysosom-Farbstoff, orange, weist eine hohe Photostabilität gegenüber anregender Strahlung auf. Da es bei einer Anregung mit 532 nm oder 514 nm orange fluoresziert, ist durch die Kombination mit einem blauen (CFP, Hoechst, etc.), grünen (GFP, fluorescein, etc.) und Nahinfrarot-Farbstoff eine mehrfarbige Bildgebung möglich.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 535 nm
Emission: 560 nm
Application
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Physical form
Lyophilisiert
Preparation Note
BioTracker 560 Lysosom-Farbstoff, orange, bei -20 °C trocken und vor Licht geschützt aufbewahren
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCT140SCT138SCT044
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Discover cancer research resources with modeling and profiling tools for cell culture, genomics, biomarkers, and more to help maximize your cancer research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCT01904054839545535
Questions
  1. How to reconstitute? Recomm concentrations?
    1 answer
    1. See below for the preparation and usage instructions for this product.
      Preparation of Reagent and Cell Staining
      Before opening the vial, spin down the solid to the bottom by a microcentrifuge or by a desktop centrifuge.
      1. To prepare a stock solution, dissolve the BioTracker 560 Orange Lysosome Dye 10 µg in 13.4 µL of distilled water or DMSO. It is not recommended to store DMSO solution of dye because this dye is not stable in DMSO.
      2. Dilute the stock solution with medium to prepare 1 µM stain solution.
      3. Remove the culture medium from cell culture dish and wash twice with medium.
      Caution : Glass bottom dish etc. are recommended as cell culture dish, because it shows a low autofluorescence.
      4. Add stain solution to the dish and incubate for 1 to 2 hours at 37 ?, 5% CO2. Even though the degree of stained
      cells is varied with cell type or growth condition, usually cells are well stained around 2 hours.
      5. After staining, wash once with medium and twice with HBSS buffer. Replace to HBSS buffer and observe the cells using a fluorescence microscopy.