Fortfahren mit
SCMF001
FIBROGRO® Komplettmedien-Kit für Kulturen humaner Fibroblasten
The kit is unavailable; however, the individual components can be purchased separately: SCMF-BM and SCMF001-S
Synonym(e):
FibroGRO-LS Medium, Human Fibroblast Media
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Storage temp.:
-10 to -25°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
FIBROGRO® Komplettmedien-Kit für Kulturen humaner Fibroblasten, The FibroGRO Media provide an optimal cell culture environment for many types of human fibroblasts & mouse embryonic fibroblasts.
Quality Segment
product line
Chemicon®
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
storage condition
do not freeze
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type epithelial cells
storage temp.
-10 to -25°C
General description
FibroGRO® Medienformulierungen bieten eine optimale Zellkulturumgebung für viele Arten von humanen Fibroblasten und Mausembryofibroblasten. Diese serumarmen/serumfreien Formulierungen fördern das Wachstum dieser Zellen mit Geschwindigkeiten, die im Handel erhältlichen serumhaltigen Medien gleichkommen oder diesen überlegen sind, wobei eine ausgezeichnete Zellmorphologie erhalten bleibt. Die Medien sind für zusätzliche Stabilität in einer speziell entwickelten vor UV-Strahlung schützenden Schrumpffolie verpackt, die zudem einen Temperaturfühler für zusätzlichen Komfort enthält. FibroGRO® Medien enthalten keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot; Komponenten, die zu Zellstress und Maskierungseffekten führen können, die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten.
Application
Das FibroGRO Komplettmedium ist ein definiertes Medium, das für serumfreie Kulturen von humanen Fibroblasten optimiert wurde und das Wachstum dieser Zellen in einer serumfreien Umgebung mit gleichen oder höheren Geschwindigkeiten als vergleichbare Medien fördert, die mit deutlich höheren Konzentrationen von FBS ergänzt wurden.
Das FibroGRO Komplettmedium ist ein definiertes Medium, das für serumfreie Kulturen von humanen Fibroblasten optimiert wurde und das Wachstum dieser Zellen in einer serumfreien Umgebung mit gleichen oder höheren Geschwindigkeiten als vergleichbare Medien fördert, die mit deutlich höheren Konzentrationen von FBS ergänzt wurden. Das FibroGRO-Medium enthält keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot; Komponenten, die Zellstress und “Maskierungseffekte” auslösen können, die experimentelle Ergebnisse beeinflussen könnten (diese sind nicht erforderlich oder empfohlen, um eine optimale Zellleistung zu erhalten). Das FibroGRO-Medium bietet ein perfektes Zellsystem zum Etablieren von serumfreien humanen Feeder-Schichten für Stammzellkulturen oder als Modell zum Untersuchen von Wundheilung, Toxikologie oder grundlegender Zellbiologie
FibroGRO Medien bieten eine optimale Zellkulturumgebung für viele Arten humaner Fibroblasten und Mausembryofibroblasten.
Preparation Note
SCMF-BM: Bei 4 °C aufbewahren. Verfallsdatum auf dem Etikett. SCMF001-S: Bei -20 °C aufbewahren. Verfallsdatum auf den jeweiligen Etiketten. Ergänztes Medium = 4 °C, im Dunkeln. Innerhalb von einem Monat nach der Ergänzung verwenden. Nicht einfrieren.
Other Notes
  • SCMF-BM
  • SCMF001-S
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FIBROGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This guide outlines our comprehensive selection of stem cells, media, supplements, growth factors, cultureware, and tools for stem cell characterization. These proven solutions cover a broad spectrum of stem cell and specialty cell culture areas and are backed by our knowledgeable technical support.
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCMF00104053252009655