Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 432,00 |
Über diesen Artikel
€ 432,00
General description
Das 3dGRO Lungenorganoid-Reifungsmedium ist ein chemisch definiertes/serumfreies gebrauchsfertiges Medium zur Verwendung bei der Differenzierung von Lungenknospenorganoiden (LBO) zu reifen Lungenorganoiden, die strukturelle Ähnlichkeit mit den verzweigten Atemwegs- und frühen alveolaren Strukturen in vivo aufweisen. Große Mengen reifer Lungenorganoide, die geeignete Marker zum Anzeigen verschiedener Zelltypen in reifen Lungen und Atemwegen können erzeugt werden, einschließlich SFTPB und SFTPC, MUC5AC, EpCAM, Sox9, Nkx2.1, Acetyl-a-tubulin und Vimentin, exprimieren. Zusätzlich exprimieren die reifen Lungenorganoide ACE2 und TMPRSS2 für die SARS-CoV2-Virusforschung. Das 3dGRO Lungenorganoid-Reifungsmedium ist ein Bestandteil des 3dGRO humane Lungenorganoid-Kultursystems, das zum Differenzieren von humanen iPS-Zellen zu reifen Lungenorganoiden, die dem verzweigten Atemweg und frühen alveolären Strukturen in vivo ähneln, eingesetzt werden kann. Das 3dGRO® Lungenorganoid-Kultursystem umfasst (alle separat verkauft):
- Definitives Endoderm-Induktionsmedium (SCM302)
- Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium I (SCM305)
- Vorderdarm-Endoderm-Induktionsmedium II (SCM306)
- 3dGRO® Lungenorganoid-Verzweigungsmedium (SCM307)
- 3dGRO® Lungenorganoid-Reifungsmedium (SCM308)
humane AFE-Vorläuferzellen aus iPSC (SCC301)
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Artikel
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Verwandter Inhalt
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCM308 | 04061842079612 |
-
How do you stain organoids with antibodies?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are organoids cultured?
1 answer-
Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
Helpful?
-
-
How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
1 answer-
Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.