Fortfahren mit
SCM081
N21-Medienzusatz (50X)
The N21 Medium Supplement is an optimized serum-free supplement developed for isolation & expansion of neurons from mouse & rat hippocampus.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
eCl@ss:
32160801
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Der N21-Medienzusatz ist ein optimierter serumfreier Zusatz, der für die Isolierung und Expansion von Neuronen aus dem Hippocampus von Mäusen und Ratten entwickelt wurde. Zusätzlich zum Nutzen für das neuronale Langzeitüberleben wurde es auch für die serumfreie Kultur von murinen ES-Zellen und neuralen Vorläuferzellen aus humanen ES-Zellen validiert.
Application
Der N21-Medienzusatz ist ein optimierter serumfreier Zusatz, der für die Isolierung & Expansion von Neuronen aus dem Hippocampus von Mäusen & Ratten entwickelt wurde.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6530SCM083SCM082
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
-
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1