Fortfahren mit
SCC442
HPDE6c7 humane Bauchspeicheldrüsenepithelzelllinie
Synonym(e):
Human Pancreatic Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Level
packaging
vial of >1X10⁶ cells
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Jedes Fläschchen enthält > 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen werden mit einem Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination Clear Panel von Charles River Animal Diagnostic Services
  • Die Zellen sind negativ für Mykoplasmakontaminationen.
Bauchspeicheldrüsenkrebs ist die vierthäufigste Krebstodesursache in Nordamerika und hat eine der schlechtesten Prognosen. Mehr als 90 % dieser Tumore entstammen dem Bauchspeicheldrüsenepithel.1 Selbst wenn der Primärtumor klein und lokal ist, bleibt die Prognose schlecht, da Chemotherapie oder Strahlentherapie nur eingeschränkt wirksam sind.2 Die Verfügbarkeit von dynamischen Modellen bleibt wesentlich für Untersuchung und Verständnis der biologischen Bedeutung der genetischen Veränderungen, die Bauchspeicheldrüsenkrebs zugrunde liegen, insbesondere im Zusammenhang mit der Karzinogenese von Bauchspeicheldrüsenepithel.
Die immortalisierte HPDE6c7-Zelllinie weist einen nahezu normalen Genotyp und Phänotyp der Bauchspeicheldrüsenepithelzellen auf.3 HPDE6c7-Zellen behalten normale Ki-ras-, p53-, C-myc- und p16INK4A-Genotypen bei, ihnen fehlt jedoch der funktionelle p53-Signalweg.3 Die HPDE6c7-Zelllinie ist nützlich für Studien zur molekularen Grundlage der Bauchspeicheldrüsenzellkarzinogenese und Inselzelldifferenzierung. HPDE6c7-Zellen sind ein vielseitiges Modell für das Bauchspeicheldrüsenepithel und ermöglichen die Entwicklung von Strategien zur Chemoprävention von humanem Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Quelle
HPDE6c7-Zellen entstammen einem gesunden Bauchspeicheldrüsenepithel einer 63-jährigen Frau und wurden durch eine Infektion mit einem Retrovirusvektor, der E6E7-Gene des HPV-16.3 (humanes Papillomvirus) exprimiert, genotypisch verändert
Literatur
1. Am J Pathol 1996, 148(6): 1763–1770.
2. Am J Pathol 1998, 153(1): 263–269.
3. Am J Pathol 2000, 157(5): 1623–1631.
Features and Benefits
HPDE6c7-Zellen sind ein vielseitiges Modell für das Bauchspeicheldrüsenepithel und ermöglichen die Entwicklung von Strategien zur Chemoprävention von humanem Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC218SCC458SCC246
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7791-20-0
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC44204065266067057
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. At what biosafety level must the cells be handled?
    1 answer
    1. These cells are typically handled in a Biosafety Level 2 containment facility. It is strongly recommended to consult with the biosafety officer of the institution to verify compliance with local regulatory requirements.
      Helpful?
  2. In what cell medium is cultured? The catalog number provided is discounted
    1 answer
    1. Cells are thawed and expanded in HPDE6c7 Expansion Medium comprised of Keratinocyte Serum-Free Growth
      Medium (C-20211) with 50 µg/mL bovine pituitary extract (02-103), 5 ng/mL EGF (GF316) and 1X
      penicillin/streptomycin (P4333, optional)
      Helpful?
  3. In what cell medium are they cultured and with what supplements?
    1 answer
    1. Cells are thawed and expanded in HPDE6c7 Expansion Medium, comprised of Keratinocyte Serum Free Growth Medium (Sigma 131-500A) with 50 µg/mL bovine pituitary extract (Sigma P1476), 5 ng/mL EGF (Sigma GF316), and 1X penicillin/streptomycin (Sigma TMS-AB2-C, optional).