Fortfahren mit
SCC438
Humane Lungenadenokarzinomzelllinie Calu-3
Synonym(e):
Calu-3 Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41106514
Growth mode:
N/A
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
vial of >1X10⁶ cells
Quality Segment
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
  • Jedes Fläschchen enthält > 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen werden mit einem Human Essential CLEAR Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination Clear Panel von Charles River Animal Diagnostic Services
  • Die Zellen sind negativ für Mykoplasmakontaminationen.
Lungenkrebs ist die häufigste Ursache für Krebstode der Welt.1 Selbst mit technologischen Fortschritten sowie Fortschritten bei der Behandlung ist er weiterhin stark verbreitet. Adenokarzinom, das in schleimbildenden Zellen des Körpers beginnt, ist die häufigste Unterkategorie von primärem Lungenkrebs. Es macht etwa 40 % aller Fälle von Lungenkrebs aus.2 Adenokarzinom ist hochaggressiv und wird in der Regel im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert, was zu geringen Überlebensraten führt.
Adenokarzinom stellt aufgrund seiner Resistenz gegenüber gängigen Behandlungen wie Strahlentherapie und Chemotherapie verschiedene Herausforderungen dar. Die Kombination aus mehreren Therapieformen hilft beim Überwinden dieser Hindernisse. Die Calu3-Zelllinie kann die Suche nach potenziellen Wirkstofftherapien unterstützen und ist nützlich für die Nachahmung von In-vivo-Bedingungen.3 Diese Ähnlichkeit ermöglichte viele pharmazeutische Anwendungen wie Wirkstofftransport, Untersuchung von Aerosolablagerungen, kontrollierte Freisetzungsstudien und Identifizierung von potenziellen Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen.4 Die Eigenschaften der Calu3-Zelllinie ermöglichen ein grundlegendes In-vitro-Verfahren zum Entwickeln neuer Therapeutika in einem respiratorischen Epithelmodell.
Quelle
Die Calu3-Zelllinie wurde durch Isolieren von Zellen in einem Pleuraerguss eines 25-jährigen kaukasischen Mannes mit Lungenadenokarzinom gewonnen.5
Literatur
1. Semin Ultrasound CT MR 2019, 40(3): 255–264.
2. Cell Death Dis 2018, 9(2): 117.
3. J Control Release 2003, 87(1–3): 131–138.
4. Expert Opin Drug Deliv 2013, 10(9): 1287–1302.
5. J Natl Cancer Inst 1977, 59(1): 221–226.
Features and Benefits
Die Eigenschaften der Calu3-Zelllinie ermöglichen ein grundlegendes In-vitro-Verfahren zum Entwickeln neuer Therapeutika in einem respiratorischen Epithelmodell.
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC428SCC262SCC218
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
vial of >1X10⁶ cells
packaging
vial of >1X10⁶ cells
packaging
vial of >1X10⁶ cells
packaging
vial of >1X10⁶ cells
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC43804065267115528