Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Die Simplicon®-RNA-Reprogrammierungstechnologie ist ein fortschrittliches nicht-integrierendes Reprogrammierungssystem, das einen einzelnen synthetischen, selbstreplizierenden RNA-Strang verwendet, der zur Nachahmung zellulärer RNA zur Erzeugung humaner iPS-Zellen entwickelt wurde. Der einzelne RNA-Strang enthält die vier Reprogrammierungsfaktoren OCT-4, KLF-4, SOX-2 und GLIS1 (OKSG) und ermöglicht eine äußerst effiziente Reprogrammierung mit einem einzigen Transfektionsschritt ohne virale Zwischenprodukte oder Host-Genom-Integration. Die humane Simplicon®-iPS-Zelllinie wurde durch die Reprogrammierung menschlicher Vorhautfibroblasten (SCC058) mit dem Simplicon®-RNA-Reprogrammierungskit (SCR550) erzeugt. Die Zelllinie ist integrationsfrei, hochgradig charakterisiert und erhält einen pluripotenten Phänotyp über mehrere Passagen aufrecht.
Application
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Schritt-für-Schritt-Protokolle zur Kultur humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (hiPSC), einschließlich Auftauen, Expandieren, Gefrieren und Charakterisieren von ips-Zellen.
Artikel
Lung organoids are valuable 3D models for human lung development and respiratory diseases. The 3dGRO™ differentiation protocol generates organoids from human iPSCs in 4 steps.
Verwandter Inhalt
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC271 | 04054839752858 |