Fortfahren mit
SCC261
Oli-neu-Vorläufer-Zelllinie, oligodendroglial, murin
Oli-neu Mouse Oligodendroglial Precursor Cell Line
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
OLIneu, oliNeu, olineu
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Millipore
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Quality Level
manufacturer/tradename
Millipore
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Oli-neu ist eine immortalisierte oligodendrogliale Zelllinie der Maus, welche die Morphologie und die physiologische In-vivo-Aktivität von oligodendroglialen Zellen rekapituliert. Oli-neu-Zellen differenzieren sich nach täglicher Zugabe von 1 mM Dibutyrl-cAMP zu Oligodendrozyten.2 Oli-neu-Zellen wurden in einer Vielzahl von Studien zur Biologie von Oligodendrozyten eingesetzt und haben erheblich zum Verständnis der Mechanismen der Myelinisierung und der molekularen Akteure bei Myelinisierungsstörungen beigetragen. Differenzierte Oli-neu-Oligodendrozyten exprimieren O4-Antigen, einen Oligodendrozyten-Marker, und manifeste Zellprozesse, die für die Oligodendrozyten-Morphologie charakteristisch sind.2 Die Oli-neu-Zelllinie ist ein vielseitiges Zellmodell für die Biologie der Oligodendrozyten und damit verbundene neurophysiologische Untersuchungen.
Application
  • Jedes Fläschchen enthält > 1 x 106 lebensfähige Zellen.
  • Die Zellen werden mit einem Maus-Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
  • Die Zellen sind nachweislich murinen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Ratte, Mensch, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch einen Contamination-Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
Oligodendrozyten machen 5–10 % der gesamten Gliazellen im zentralen Nervensystem aus und sind für die Produktion der Myelinscheide verantwortlich, welche die Axone umschließt, was für eine effiziente elektrische Leitung neuraler Impulse unerlässlich ist.1 Oligodendrozyten entstehen aus Vorläuferzellen, die sich unmittelbar vor der Geburt differenzieren. Störungen der Myelinisierung von Axonen können zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Multipler Sklerose führen, was die entscheidende Bedeutung des Verständnisses der Biologie und Wechselwirkungen von Oligodendrozyten unterstreicht. Der Myelinisierungsprozess findet innerhalb der komplexen Umgebung neuronaler Zelltypen statt, sodass die Rekonstruktion ohne Zellmodelle schwierig ist. Oli-neu ist eine immortalisierte oligodendrogliale Zelllinie der Maus, welche die Morphologie und die physiologische In-vivo-Aktivität von oligodendroglialen Zellen rekapituliert. Oli-neu-Zellen differenzieren sich nach täglicher Zugabe von 1 mM Dibutyrl-cAMP zu Oligodendrozyten.2 Oli-neu-Zellen wurden in einer Vielzahl von Studien zur Biologie von Oligodendrozyten eingesetzt und haben erheblich zum Verständnis der Mechanismen der Myelinisierung und der molekularen Akteure bei Myelinisierungsstörungen beigetragen. Differenzierte Oli-neu-Oligodendrozyten exprimieren O4-Antigen, einen Oligodendrozyten-Marker, und manifeste Zellprozesse, die für die Oligodendrozyten-Morphologie charakteristisch sind.2 Die Oli-neu-Zelllinie ist ein vielseitiges Zellmodell für die Biologie der Oligodendrozyten und damit verbundene neurophysiologische Untersuchungen.Quelle Oli-neu wurde aus Oligodendrozyten und Oligodendrozyten-Vorläuferzellen gewonnen, die aus dem Kleinhirn einer 6 Tage alten NMRI-Maus isoliert und mit dem Retrovirus, welches das T-Neu-Tyrosinkinase-Onkogen enthält, infiziert wurden.2Literatur1. Curr Pharm Des. 2016, 22(6): 656-679.2. Eur J Neurosci. 1995, 7(6): 1245-1265.
Features and Benefits
Die Oli-neu-Zelllinie ist ein vielseitiges Zellmodell für die Biologie der Oligodendrozyten und damit verbundene neurophysiologische Untersuchungen.
Preparation Note
Oli-neu-Oligodendrozyten-Vorläuferzellen der Maus sollten in Flüssigstickstoff gelagert werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Funktionalität wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC494SCC049SCC136
growth mode
N/A
growth mode
-
growth mode
-
growth mode
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipore
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC26104065267625324
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review