Fortfahren mit
SCC256
Humane benigne BPH-1-Prostatahyperplasie-Zelllinie
The BPH-1 cell line is a well-established model for human prostate biology and widely used for investigation into the causes and potential treatments for prostatic disease.
Synonym(e):
BPH-1 cells, Benign Prostatic Hyperplasia cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
€ 1.050,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
application(s)
cell analysis
General description
BPH-1 ist eine immortalisierte benigne Prostatahyperplasie-Zelllinie, die ein hoch-zitiertes menschliches Modell für Prostatawachstum und Physiologie darstellt. Im Vergleich zu den Prostatakrebs-Zelllinien exprimierten BPH-1-Zellen erhöhte Östradiolwerte (E2) und Aromatase und somit Faktoren, die an der BPH-Progression beteiligt waren (2). BPH-1-Zellen teilen das Zytokeratin-Profil der luminalen Epithelzellen und exprimieren weder androgenrezeptor- noch prostataspezifisches Antigen (PSA) (3). BPH-1-Zellen exprimieren das Proto-Onkogen p53 und weisen mehrere chromosomale strukturelle Umordnungen auf, sind jedoch bei Nacktmäusen nicht tumorerregend (3). Quelle:Die BPH-1-Zelllinie wurde aus primärem Prostatagewebe eines 68-jährigen Patienten gewonnen und die Zelllinie mit dem Großen T-Antigen (3) des Simian-Virus 40 (SV40) immortalisiert. BPH-1-Zellen enthalten eine Neomycin-Resistenzkassette und sind G418-resistent.
Biochem/physiol Actions
Humane Epithelzellen
Packaging
≥1 x 106 Zellen/Fläschchen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Disclaimer
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO).
In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC25604061841079835