Fortfahren mit
SCC209
Caco-2/TC-7 humane Darmadenokarzinomzelllinie
Synonym(e):
Caco-2/TC-7 Human Colon Adenocarcinoma Cell Line
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 888,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
€ 888,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
Application
Die Caco-2/TC-7 humane Darmadenokarzinomzelllinie wurde aus einer späten Passage der parentalen Caco-2-Zelllinie isoliert und umfasst eine homogenere Population von Zellen, welche die charakteristischen Funktionen von Dünndarmenterozyten aufweisen, einschließlich Organisation des apikalen Bürstensaums, die Verteilung der assoziierten Hydrolase Saccharase-Isomaltase (SI), weiterentwickelte interzelluläre Tight Junctions und eine kürzere Differenzierungsdauer (1).Referenz:1. J. Cell Sci. 1994; 107(Pt 1): 213–225
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10⁶ lebensfähige Zellen.• Die Zellen werden mit dem Human Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.• Es wird bestätigt, dass die Zellen humanen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, Maus, chinesischem Hamster, Goldhamster und nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.• Die Zellen weisen keine Mykoplasmakontamination auf.• Jede Zellpartie wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Features and Benefits
Die Caco-2/TC-7 humane Darmadenokarzinomzelllinie ist ein nützliches Modell für Wirkstoffdurchlässigkeits- und Absorptionsstudien des Darms.
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß „Academic Use Agreement“ verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SCC291SCC483SCC222
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell migration: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
≤ − 140°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SCC20904061841828006