Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
BLaER1-B-Zellvorläufer-Leukämie-Zelllinie, human, BLaER1 human B-cell precursor leukemia cell line may be transdifferentiated and used to model human monocytes.
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die BLaER1-Zelllinie ist ein Tamoxifen-induzierbares Derivat der RCH-ACV-B-Zell-Leukämiezelllinie, das genetisch mithilfe eines Retrovirus-Vektors verändert wurde, um C/EBPA zu exprimieren, das mit der Östrogenrezeptor-Hormonbindungsdomäne (ER) und GFP verbunden ist [2] [3]. Eine Studie zeigte, dass BLaER1-Zellen effizient in Zellen umgewandelt werden konnten, die verstärkte adhärente, phagozytische und ruhende Eigenschaften aufweisen, wobei ein Transkriptom normalen Makrophagen ähnelt [2]. Die Zellen behielten ihren Phänotyp auch dann bei, wenn C/EBPa inaktiviert wurde, was charakteristisch für eine echte Zell-Reprogrammierung ist. Die C/EBPa-Induktion beeinträchtigte auch die Zelltumorentstehung nach einer Transplantation in immundefiziente Mäuse. BLaER1 ist somit ein Modell für die hocheffiziente Transdifferenzierung von humanen Krebszellen aus B-Zellen.
Quelle:
BLaER1-Zellen sind ein einzelner Subklon, der aus C/EBPaER-GFP-transfizierten RCH-ACV-Zellen akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) isoliert wurde, die nach der GFP-Expression sortiert sind. Die parentale Zelllinie wurde aus dem Knochenmark einer Frau mit Chromosomentranslokation 1;19 und Trisomie 8 gewonnen [4].
Biologische Schutzstufe 2:
BLaER1-Zellen enthalten Totenkopfäffchen-Retrovirus (squirrel monkey retrovirus, SMRV) und müssen gemäß der biologischen Schutzstufe 2 gehandhabt werden.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
- Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 10 lebensfähige Zellen.
- Die Zellen werden mit einem humanen Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
- Die Zellen sind nachweislich menschlichen Ursprungs und negativ für eine speziesübergreifende Kontamination von Maus, Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster und nicht-humanen Primaten (NHP), geprüft durch ein Contamination-Clear-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services.
- Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
- Die Zellen wurden positiv auf das Totenkopfäffchen-Retrovirus (SMRV) getestet.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −196°C |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in liquid nitrogen |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC165 | 04054839573750 |