Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 WT-CFTR, CFBE41o- 6.2 WT-CFTR human CF bronchial epithelial cell line is used to study the relationship between CFTR mRNA expression and Cl transport function.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die humane CF-Bronchialepithelzelllinie CFBE41o- 6.2 WT-CFTR ist ein Subklon, der mit einem auf dem Epstein-Barr-Virus (EBV) basierenden episomalen pCEP4β-Vektor aus der Elektroporation der parentalen Zelllinie CFBE41o- abgeleitet wird, der die wtCFTR-cDNA in voller Länge von 6,2 kb und ein Hygromycin-B-Resistenzgen enthält [1]. Die 6,2-kb-wtCFTR-cDNA enthält sowohl die 5’- als auch die 3’-UTR-Sequenzen, welche bekanntermaßen die translationale Effizienz und mRNA-Stabilität beeinflussen. Die parentale CFBE41o- ist eine humane CF-Bronchialepithelzelllinie, die von einem CF-Patienten stammt, der homozygot für die ΔF508-CFTR-Mutation ist, und mit dem defekten SV40-Plasmid am Replikationsursprung (pSVori-) immortalisiert wurde [1].
In den Zellen CFBE41o- 6.2 WT-CFTR zeigte sich, dass die Spiegel der vektorgesteuerten wt-CFTR-mRNA in normalen Bronchialepithelzellen 16HBE14o- (Art.-Nr. SCC150) signifikant höher sind als die endogenen CFTR-mRNA-Spiegel. Die cAMP-abhängigen Chloridströme, die in den Zellen CFBE41o- 6.2 WT-CFTR erzeugt werden, waren jedoch nicht so hoch wie jene, die in den Zellen 16HBE14o-, welche endogenen CFTR exprimieren, beobachtet wurden. Etablierte CF-Bronchialepithelzelllinien, die entweder durch Wildtyp- oder ΔF508-CFTR-mRNA ergänzt werden, könnten dazu beitragen, Erkenntnisse über die Beziehung zwischen der transgen abgeleiteten CFTR-mRNA-Expression und der Rettung der cAMP-abhängigen Chlorid-Transportfunktion zu gewinnen.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, und HIV-1 und 2 auf, was mit dem humanen Essential-CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services beurteilt wurde.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC160 | 04054839480478 |