Fortfahren mit
SCC148
MB49 Blasenkarzinom-Zelllinie der Maus
Mouse
Synonym(e):
MB-49
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
MB49 Blasenkarzinom-Zelllinie der Maus, MB49 mouse urothelial carcinoma cell line is widely used as an in vitro and in vivo model of bladder cancer.
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
MB49-Zellen werden aus C57BL/Icrf-a’-Mausblasenepithelzellen gewonnen, die durch eine einzige 24-Stunden-Behandlung mit dem chemischen Karzinogen 7,12-Dimethylbenzo[a]anthracen (DMBA) am zweiten Tag einer primären Langzeitkultur umgewandelt wurden[1]. Umgewandelte Zellen, die in syngene Mäuse transplantiert wurden, erzeugen nachweislich Karzinome[1]. Obwohl sie männlichen Ursprungs sind, zeigt die Karyotypenanalyse den Verlust des Y-Chromosoms bei 100 % der analysierten Zellen[2]. Diese Anomalie ist ein häufiges frühes Ereignis bei menschlichem Blasenkrebs. Eine neue Studie zeigt, dass MB49-Zellen beim Wachstum von Blasentumoren wichtige Eigenschaften der geschlechtlichen Unterschiede rekapitulieren[3]. Die MB49-Implantation bei Mäusen führte bei Männchen zu signifikant größeren Tumoren als bei Weibchen. In Gegenwart von Dihydrotestosteron zeigten MB49-Zellen eine verstärkte Proliferation auf dosisabhängige Weise. Im Gegensatz dazu waren MB49-Zellen unempfänglich für das Schwangerschaftshormon humanes Choriongonadotropin (hCG)[3]. MB49-Zellen weisen eine geringe bis keine Expression von Molekülen der MHC-Klassen I und II auf[4]. Bei einer Exposition gegenüber IFN-γ werden die Expressionen der MHC-Klassen I und II jedoch signifikant hochreguliert[4].
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen werden mit dem Maus Essential CLEAR-Panel von Charles River Animal Diagnostic Services negativ auf Infektionskrankheiten getestet.
• Es wird bestätigt, dass die Zellen murinen Ursprungs sind und keine Interspezies-Kontamination von Ratte, chinesischem Hamster, Goldhamster, Mensch oder nichtmenschlichem Primaten (NHP) vorliegt; gemessen durch den CLEAR-Kontaminationspanel von Charles River Animal Diagnostic Services.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf
Other Notes
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der Academic Use Agreement verkauft, wie in der Produktdokumentation näher erläutert. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
I C Summerhayes et al.
Journal of the National Cancer Institute, 62(4), 1017-1023 (1979-04-01)
Neoplastic transformation of C57BL/lcrf-a' mouse bladder epithelium was induced in long-term primary cultures by a single 24-hour treatment with 7,12-dimethylbenz[a]anthracene on day 2 of culture. Transformed foci appeared earlier (40--60 days) and at a higher frequency (28%) in cultures from
Shai White-Gilbertson et al.
Bladder (San Francisco, Calif.), 3(1) (2016-03-22)
The MB49 syngeneic, murine model of bladder cancer has been widely used for more than 35 years. In humans, bladder cancer is one third as prevalent in women as in men, with a trend toward lower prevalence in parous compared
Victoria T Fabris et al.
Cancer genetics, 205(4), 168-176 (2012-05-09)
Bladder cancer is frequently associated with chromosomal abnormalities, and the complexity of karyotypes increases with tumor progression. The murine model MB49 is one of the most widely studied models of bladder cancer. We developed the invasive cell line MB49-I by