Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Histon-H2B-GFP-exprimierende HeLa-Zelllinie, The Histone H2B-GFP expressing HeLa cell line is a useful cell model for imaging and analysis of chromosome dynamics.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Chromatin stellt die übergeordnete Struktur von DNA, Proteinen und RNA dar und bildet den Großteil des Zellkerns eukaryotischer Zellen. Veränderungen der Chromatinstruktur sind der Kern vieler essenzieller nukleärer Prozesse, einschließlich Transkription, Meiose, Mitose und Apoptose. Das Nukleosom stellt den Hauptbaustein der Chromatinzellen dar und besteht aus einem Octomer mit vier Kernhiston-Proteinen (H2A, H2B, H3 und H4). HeLa-Zellen exprimieren den grün fluoreszierenden Protein-Histon-Komplex H2B (H2B-GFP) und werden häufig zur Visualisierung der Dynamik der Chromosomarchitektur in lebenden Zellen bei verschiedenen Prozessen eingesetzt. Neben der Untersuchung der normalen Mitose wurde das Histon H2B-GFP zur Bildgebung des charakteristischen Clusterverhaltens von Double-Minute-Chromosomen (DMS) in Krebszellen während der Mitose verwendet, was zu ihrer asymmetrischen Verteilung auf Tochterzellen beiträgt. Die Überwachung von Histon-H2B-GFP ermöglicht zudem eine kontinuierliche Analyse des chromosomalen Abbaus während der Apoptose.
Application
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich für interne nicht-kommerzielle Forschungszwecke gemäß der “Restricted Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Epigenetik & Zellkernfunktion
Apoptose & Krebs
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Chromatin-Biologie
Histon
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Chromatin-Biologie
Histon
Biochem/physiol Actions
Krebszellen
Preparation Note
Die Histon-H2B-GFP-exprimierende HeLa-Zelllinie sollte in Flüssigstickstoff aufbewahrt werden. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
J L Workman et al.
Annual review of biochemistry, 67, 545-579 (1998-10-06)
The nucleosome, which is the primary building block of chromatin, is not a static structure: It can adopt alternative conformations. Changes in solution conditions or changes in histone acetylation state cause nucleosomes and nucleosomal arrays to behave with altered biophysical
Athea Vichas et al.
Nature communications, 12(1), 4789-4789 (2021-08-11)
CRISPR-based cancer dependency maps are accelerating advances in cancer precision medicine, but adequate functional maps are limited to the most common oncogenes. To identify opportunities for therapeutic intervention in other rarer subsets of cancer, we investigate the oncogene-specific dependencies conferred
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC117 | 04054839135408 |