Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Humane TC28a2-Chondrozyten-Zelllinie, TC28a2 Human Chondrocyte Cell Line is widely used as a model cell line for studying normal and pathological cartilage repair mechanisms related to chondrocyte biology and physiology.
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Der Chondrozyt ist der einzige spezialisierte Zelltyp, der im Gelenkknorpel vorkommt. Sie produzieren Sekrete zur Unterstützung und Reparatur der Knorpelmatrix. Humane Chondrozyten im reifen Gelenkknorpel sind postmitotische und terminal differenzierte Zellen. Studien zu humanen Chondrozyten wurden durch die Schwierigkeit erschwert, eine ausreichende Anzahl primärer humaner Chondrozyten aus einem einzigen Gelenk zu gewinnen, sowie durch die Variabilität der Spender aufgrund von Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand.
Die Zelllinie T/C-28a2 wurde durch Transfektion von Primärkulturen (Tag 5) von Rippenknorpeln einer 15-Jährigen mit retroviralem Vektor hergestellt, der das Große T-Antigen des Affenvirus 40 exprimiert.
Referenzen:
1. Goldring, M.B, Birkhead, J.R., Suen, L.F., Yamin, R., Mizuno, S., Glowacki, J., Arbiser, J.L, Apperley, J.F. (1994) Interleukin-1 beta-modulated gene expression in immortalized human chondrocytes. J. Clin. Invest 94(6): 2307-2316.
2. Claassen, H., Schicht, M., Brandt, J., Reuse, K., Schadlich, R., Goldring, M.B., Guddat, S.S., Thate, A., Paulsen, F. C-28/I2 and T/C-28a2 chondrocytes as well as human primary articular chondrocytes express hormone and insulin receptors- Useful cells in study of cartilage metabolism Ann Anat. 193(1): 23-29.
3. Goldring, M.B. (2004) Culture of immortalized chondrocytes and their use as models of chondrocyte function. Methods Mol. Med. 100: 37-52.
Die Zelllinie T/C-28a2 wurde durch Transfektion von Primärkulturen (Tag 5) von Rippenknorpeln einer 15-Jährigen mit retroviralem Vektor hergestellt, der das Große T-Antigen des Affenvirus 40 exprimiert.
Referenzen:
1. Goldring, M.B, Birkhead, J.R., Suen, L.F., Yamin, R., Mizuno, S., Glowacki, J., Arbiser, J.L, Apperley, J.F. (1994) Interleukin-1 beta-modulated gene expression in immortalized human chondrocytes. J. Clin. Invest 94(6): 2307-2316.
2. Claassen, H., Schicht, M., Brandt, J., Reuse, K., Schadlich, R., Goldring, M.B., Guddat, S.S., Thate, A., Paulsen, F. C-28/I2 and T/C-28a2 chondrocytes as well as human primary articular chondrocytes express hormone and insulin receptors- Useful cells in study of cartilage metabolism Ann Anat. 193(1): 23-29.
3. Goldring, M.B. (2004) Culture of immortalized chondrocytes and their use as models of chondrocyte function. Methods Mol. Med. 100: 37-52.
Application
Dieses Produkt ist für den Verkauf vorgesehen und wird ausschließlich an akademische Einrichtungen für interne akademische Forschungszwecke gemäß der “Academic Use Agreement” verkauft, wie in der Produktdokumentation dargelegt. Für Informationen zu anderen Zwecken wenden Sie sich bitte an [email protected].
Biochem/physiol Actions
Chondrozytenzellen
Preparation Note
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Zellen können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Analysis Note
• Jedes Fläschchen enthält ≥ 1 x 106 lebensfähige Zellen.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
• Die Zellen wurden mittels PCR getestet und weisen ein negatives Ergebnis für HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C und HIV-1- & 2-Viren auf.
• Die Zellen weisen keine Mykoplasmen-Kontamination auf.
• Jede Zellcharge wird mittels STR-Analyse genotypisiert, um die eindeutige Identität der Zelllinie zu verifizieren.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) erfordert eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie die entsprechende Einfuhrgenehmigung erhalten haben.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Junquera López-Seijas et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 32, 302-317 (2023-04-25)
Senescence is a process characterized by a prolonged irreversible cell-cycle arrest. The accumulation of senescent cells in tissues is related to aging and to the development of age-related diseases. Recently, gene therapy has emerged as a powerful tool for treating
Piotr Kuropka et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(24) (2021-12-25)
Graphene has been one of the most tested materials since its discovery in 2004. It is known for its special properties, such as electrical conductivity, elasticity and flexibility, antimicrobial effect, and high biocompatibility with many mammal cells. In medicine, the
Rocío Mato-Basalo et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
Mesenchymal stem cells have an important potential in the treatment of age-related diseases. In the last years, small extracellular vesicles derived from these stem cells have been proposed as cell-free therapies. Cellular senescence and proinflammatory activation are involved in the
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC042 | 04054839090967 |