Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Die humanen mesenchymalen Stammzellen (Knochenmark) von EMD Millipore werden aus normalem menschlichem Knochenmark isoliert und bei P2 kryokonserviert, um einen optimalen Phänotyp sowie höchste Lebensfähigkeit und Plating-Effizienz zu gewährleisten. Diese Zellen vermehren sich als adhärente Zellmonolayer und haben in vitro eine starke Expansionsfähigkeit bewiesen, wobei sie ihr Potenzial zur Differenzierung in verschiedene Zelllinien, einschließlich Adipozyten, Osteoblasten und Chondrozyten, beibehalten.
Application
Stammzellenforschung
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
– Die Lebensfähigkeit der Zellen beträgt mehr als 75 % beim Auftauen und die Zellen können für mindestens 3 Populationsverdopplungen nach dem ersten Auftauen kultiviert werden.
– Knochenmarkspender wurden negativ auf HIV, Hepatitis B und Hepatitis C getestet.
– Offensichtlich normaler Karyotyp gemäß zytogenetischer Analyse.
– Die Zellen wurden negativ auf Mykoplasmenkontamination getestet.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source rat | biological source - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell differentiation: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C | storage temp. -140 to -196°C |
| shipped in liquid nitrogen | shipped in dry ice | shipped in liquid nitrogen | shipped in liquid nitrogen |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) | input sample type mesenchymal stem cell(s) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Artikel
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Verwandter Inhalt
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
We have collaborated with Plasticell Ltd. to develop OsteoMAX-XF™, a novel, serum-free, xeno-free, differentiation medium for the generation of osteoblasts from human MSCs. This medium may be particularly suitable for drug discovery and clinical development. By screening roughly 3,500 combinations of serum and xeno-free media, we discovered a remarkably efficient, fully defined, reproducible medium to promote the differentiation of hMSCs into osteoblasts, offering an excellent, cost effective method to produce large amounts of human bone cells for multiple applications.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC034 | 04053252609992 |