Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Technique(s):
cell culture | stem cell: suitable
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltendescription
Cell line type: Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
General description
Amyloid-þ(Aþ)-Plaques und Neurofibrillen-Bündel sind wichtige pathologische Merkmale, die im Gehirn von Alzheimer-Patienten beobachtet werden. Familiäre Formen der frühmanifesten AD (FAD) werden durch autosomal-dominante erbliche Genmutationen verursacht und ermöglichen die Untersuchung der Auswirkungen von Schlüsselmutationen auf das Fortschreiten und die Pathologie der Erkrankung. Bis heute wurden ca. 200 FAD-Mutationen im Amyloid-þ-Vorläuferprotein (APP) und/oder Presenilin I (PSEN1) festgestellt. Jüngst wurden in einem 3D-Modell mit genetisch veränderten humanen neuralen Stammzellen, die FAD-Mutationen überexprimieren, die beiden pathologischen Kennzeichen von AD-þ-Amyloid-Plaques und Neurofibrillen-Bündeln wiedererkannt. Relevanterweise wurden aus Einzelzellen gewonnene klonale neurale FAD-Stammzellen verwendet, um zu zeigen, dass ein hohes Aþ42/40-Verhältnis und nicht der Gesamt-Aþ-Spiegel direkt mit beschleunigten Ansammlungen nicht löslicher Aþ-Aggregate und pathogener Phospho-Tau-Konzentrationen korrelierte. Ein gesteigerter Zelltod wurde zudem bei 3D-differenzierten FAD-Klonen mit einem hohem Aβ42/40-Verhältnis festgestellt.
Die FAD-ReNcell-VM-Linien „Alzheimer′s in a Dish“ sind eine firmeneigene Sammlung von immortalisierten, aus Einzelzellen gewonnenen klonalen humanen neuralen Vorläuferzellen, die stabile Konzentrationen von AD-Genen mit multiplen FAD-Mutationen exprimieren. Die klonalen neuralen FAD-Vorläuferzellen sezernieren unterschiedliche Mengen an Gesamt-Aþ und unterscheiden sich im Aþ42/40-Verhältnis. Die klonalen Linien zeichnen sich durch die Homogenität und relativen Stabilität der APP-Expressionswerte und die pathogenen Aþ-Konzentrationen über mehrere Passagen hinweg aus. Die Reihe „Alzheimer′s in a Dish“ mit klonalen Linien ermöglicht die direkte Beurteilung der Rolle des Aþ42/40-Verhältnisses bei der Regulierung von Phospho-Tau-Ansammlungen und der Pathologie von Neurofibrillen-Bündeln bei AD.
Ren-mGAP2, Klon H10, „Alzheimer′s in a Dish“, ist eine klonale humane neurale FAD-RenCell-VM-Vorläuferzelllinie, die APPSL-GFP und PSEN1-mCherry exprimiert.
Referenzen
Kim, et al. Amyloid-β42/40 ratio drives tau pathology in 3D human neural cell culture models of Alzheimer′s disease. Nat Commun. 2020 Mar 13;11(1):1377.
Kim, et al. A 3D human neural cell culture system for modeling Alzheimer′s disease. Nature. 2015 Jul;10(7):985-1006.
Park, et al. A 3D human triculture system modeling neurodegeneration and neuroinflammation in Alzheimer′s disease. Nat Protoc. 2015 Jul;10(7):985-1006.
Ren-mGAP2, Klon H10, „Alzheimer′s in a Dish“, ist eine klonale humane neurale FAD-RenCell-VM-Vorläuferzelllinie, die APPSL-GFP und PSEN1-mCherry exprimiert.
Referenzen
Kim, et al. Amyloid-β42/40 ratio drives tau pathology in 3D human neural cell culture models of Alzheimer′s disease. Nat Commun. 2020 Mar 13;11(1):1377.
Kim, et al. A 3D human neural cell culture system for modeling Alzheimer′s disease. Nature. 2015 Jul;10(7):985-1006.
Park, et al. A 3D human triculture system modeling neurodegeneration and neuroinflammation in Alzheimer′s disease. Nat Protoc. 2015 Jul;10(7):985-1006.
Preparation Note
Bei Lagerung unter den empfohlenen Lagerbedingungen (Flüssigstickstoff) sind die ReNcell-VM-Zellen bis zum Verfalldatum stabil. Keinen überhöhten Temperaturen aussetzen. Alle nach dem Verfallsdatum verbleibenden Reagensreste sind zu entsorgen. Wir empfehlen, die Zellen in maximal 10 Passagen zu verwenden.
Analysis Note
Die Zellen weisen einen mittels Chromosomenausbreitung und STR-Profil bewerteten normalen Karyotypen auf, und der Test auf Mykoplasmen war negativ. Maternales Blut wurde auf HIV, HTLV sowie Hepatitis B und C geprüft.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SCC008FAD3 | 04054839614156 |