Fortfahren mit
S7847
CpGenome Turbo Bisulfit-Modifizierungskit
The CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit is designed to simplify & streamline the bisulfite modification process. In just 90 minutes go from DNA sample to bisulfite converted DNA ready for analysis.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®, CpGenome
application(s)
genomic analysis
shipped in
ambient
General description
Das CpGenome Turbo Bisulfit-Modifikations-Kit wurde entwickelt, um den Prozess der Bisulfit-Modifikation zu vereinfachen und zu rationalisieren. Dieses Kit enthält alle wichtigen Reagenzien für die Bisulfit-Modifikation, so dass die Wiederherstellung modifizierter DNA in etwa 90 Minuten möglich ist, im Vergleich zu 3–16 Stunden bei ähnlichen Kits. Bei diesem schnellen, aber effektiven Verfahren wird eine firmeneigene Mischung von Modifizierungsreagenzien verwendet, die kürzere Umwandlungszeiten ermöglicht. Diese einzigartige Reagenzienmischung ermöglicht die vollständige Umwandlung unmethylierter Cytosine bei gleichzeitiger Minimierung der Schäden an der Eingangs-DNA. Nach der Modifizierung und Desulfonierung wird die modifizierte DNA gereinigt und mit Hilfe der mitgelieferten Zentrifugationssäulen eluiert. Das Ergebnis ist aufgereinigte, Bisulfit-modifizierte DNA, die für eine Vielzahl von nachgelagerten Anwendungen verwendet werden kann.
Wichtige Eigenschaften
  • Eingangsprobe zu modifizierter DNA in 90 Minuten
  • Konversionseffizienz von 99,9 %
  • Wirksam mit nur 1 ng Eingangs-DNA
  • Gewinnung von modifizierter DNA in nur 25 Mikrolitern
  • Bewährte Leistung in mehreren nachgelagerten Anwendungen
Die Methylierung von Cytosinen am 5′ an Guanosin hat eine weitreichende Wirkung auf die Expression vieler eukaryotischer Gene. In gesunden Zellen tritt die Methylierung überwiegend in CG-armen Regionen auf, während CG-reiche Regionen (CpG-Inseln genannt) unmethyliert bleiben. Ausnahmen sind die ausgedehnte Methylierung von CpG-Inseln im Zusammenhang mit der transkriptionellen Inaktivierung von regulatorischen Regionen geprägter Gene und von Genen auf dem inaktiven X-Chromosom von Frauen. Die aberrante Methylierung von normalerweise unmethylierten CpG-Inseln wurde in immortalisierten und transformierten Zellen als relativ häufiges Ereignis dokumentiert und mit der transkriptionalen Inaktivierung von definierten Tumorsupressorgenen in humanen Krebsarten assoziiert.
Es wurden mehrere Methoden zur Bestimmung des Methylierungsstatus von Cytosin entwickelt. Dazu gehören die Verwendung von Antikörpern oder Protein-Methyl-bindenden Domänen, der Verdau mit methylierungsempfindlichen, -unempfindlichen oder -abhängigen Restriktionsenzymen wie beim RLGS (Restriktionslandmark Genomic Scanning), die Oligonukleotid-Array-Hybridisierung, die Bisulfit-Sequenzierung genomischer DNA und die Methylierungs-spezifische PCR (MSP).
Die Sequenzierung genomischer DNA ist zwar zeit- und arbeitsintensiv, bietet aber eine universellere Nachweismethode. MSP ist eine etablierte Technologie zur Überwachung abnormaler Genmethylierung in ausgewählten Gensequenzen. Unter Verwendung geringer DNA-Mengen bietet dieses Verfahren einen empfindlichen und spezifischen Nachweis von 5-Methylcytosin in Promotoren. Sie wird genutzt, um die Funktion von Tumorsuppressorgenen zu bestimmen und eine neue Strategie für die Tumorfrüherkennung durch die Untersuchung von DNA aus Geweben und Körperflüssigkeiten zu entwickeln.
Sowohl bei der genomischen Bisulfit-Sequenzierung als auch bei der MSP wird zunächst eine Bisulfit-Modifikation der DNA-Probe durchgeführt. Bei der Bisulfit-Reaktion werden alle unmethylierten Cytosine desaminiert und sulfoniert, wodurch sie in Uracil umgewandelt werden, während 5-Methylcytosine unverändert bleiben. Die Sequenz der behandelten DNA wird sich also unterscheiden, je nachdem, ob die DNA ursprünglich methyliert oder unmethyliert ist. Auch die ursprünglich komplementären DNA-Stränge sind nach der Cytosin-Umwandlung nicht mehr komplementär. Primer für die MSP können so konzipiert werden, dass sie entweder einen bisulfitempfindlichen, unmethylierten Strang oder einen bisulfitresistenten, methylierten Strang auf der Grundlage dieser chemisch induzierten Unterschiede spezifisch amplifizieren. Millipore bietet eine Auswahl von CpG Wiz MSP-Kits an, die eine genspezifische Analyse mittels MSP ermöglichen. Um mehr über CpG Wiz Kits und die MSP-Technologie zu erfahren, klicken Sie hier.
Application
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Für das Design von MSP-Primern verwenden Sie bitte das Softwarepaket MethPrime. Hier klicken
Other Notes
Bisulfit-Konvertierungsreagenz 1
Bisulfit-Konvertierungsreagenz 2
Bisulfit-Reagenz-Verdünnungsmittel
DNA-Bindungspuffer
Waschpuffer NT3 (Konzentrat)*
Elutionspuffer NE
Modifizierte DNA-Aufreinigungssäulen
2-ml-Sammelröhrchen
*Der DNA-Waschpuffer erfordert die Zugabe von 100 % Ethanol.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MOD50S7842S7808
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
manufacturer/tradename
Chemicon®, CpGenome
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
CPGWIZ, Chemicon®
manufacturer/tradename
CPGWIZ, Chemicon®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
S784704053252746826