Fortfahren mit
PX1570
Kaliumphosphat
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Potassium Hydrogen Phosphate, Dipotassium Phosphate, Dikaliumhydrogenphosphat, Dikaliumphosphat, sek.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-834-5
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
granular
Solubility:
1600 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
granular
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤1.0% loss on drying, 105°C
color
white
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
1600 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay (acidimetric)98.0% minChloride (Cl)0.003% maxColorWhiteFormGranular powderHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.001% maxLoss on drying (105°C)1.0% maxNitrogen compounds (as N)0.001% maxSodium (Na)0.05% maxSulfate (SO4)0.005% maxpH of a 5% solution at 25°C8.5-9.6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PX1570-104061839433038
PX1570-704061839433069
PX1570-204061839433045
PX1570-2004061839433052