Fortfahren mit
PX1565
Kaliumphosphat
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Potassium Dihydrogen Phosphate, Kaliumdihydrogenphosphat, prim.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
soluble 208 g/L
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
meets USP/NF
assay
≥99% (acidimetric)
form
crystals
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105°C
color
white
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
soluble 208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay (acidimetric)99.0% minChloride (Cl)0.001% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PX1565-104061839432994
PX1565-2004061839433007
PX1565-504061839433014
PX1565-704061839433021