Fortfahren mit
PX1520
Potassium Nitrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Potassium Nitrate, Nitrate of Potash
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
KNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-818-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
meets USP/NF
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
5.0-7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
334 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, iodate (IO3-): ≤5 ppm, nitrite (NO2-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Application
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay99.0% minCalcium (Ca)0.005% maxChloride (Cl)0.002% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodate (IO3)5ppm maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.002% maxNitrite (NO2)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxpH of a 5% solution at 25°C4.5-8.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Flame over circle
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Sol. 3
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PX1520-2004061839432918
PX1520-504061839432925
PX1520-104061839432901
PX1520-704061839432932