Fortfahren mit
PX1405
Kaliumchlorid
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
meets USP/NF
assay
99.0-100.5% (silver nitrate titration)
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
color
white
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
bromide (Br-): ≤0.01%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
Ba: ≤0.001%, passes test, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Analysis Note
Assay (argentometric)99.0-100.5%Barium (Ba)Passes test (Limit about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)3ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.001% maxpH of a 5% solution at 25°C5.4-8.6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1