Fortfahren mit
PX0047
Paraffin Oil
Synonym(e):
Paraffin Oil, Mineral Oil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
232-384-2
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
color
APHA: ≤20
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Light
Application
Light
Saybolt viscosity 130 at 100F
Analysis Note
Color (APHA)20 maxDescriptionTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardLimit of polynuclear compoundsTo pass testNeutralityTo pass testReadily carbonizable substancesTo pass testSolid paraffinTo pass testSolubilityTo pass testSpecific Gravity at 25/25°C0.845-0.875Transmittance at 420 nm93%T min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffin Oil
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c