Fortfahren mit
PP54
IgG, Maus
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
39
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Maus-IgG, ganzes Molekül, aufgereinigt aus normalem Mausserum. Reinheit: 95 % mittels SDS-PAGE
Application
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Physical form
Aufgereinigtes polyklonales Maus-IgG in Puffer mit 0,01 M PBS, 0,15 M Natriumchlorid, 0,1 % Natriumazid, pH-Wert 7,1.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
ELISA: Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200796A9316M8642
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
clone
polyclonal
clone
BG-18, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lin28 regulates BMP4 and functions with Oct4 to affect ovarian tumor microenvironment.
Ma, W; Ma, J; Xu, J; Qiao, C; Branscum, A; Cardenas, A; Baron, AT; Schwartz, P; Maihle, NJ; Huang, Y
Cell Cycle null
Design and activity of multifunctional fibrils using receptor-specific small peptides.
Y Ohga, F Katagiri, K Takeyama, K Hozumi, Y Kikkawa, N Nishi, M Nomizu
Biomaterials null
Astaxanthin attenuates the UVA-induced up-regulation of matrix-metalloproteinase-1 and skin fibroblast elastase in human dermal fibroblasts.
Suganuma K, Nakajima H, Ohtsuki M, Imokawa G
Journal of Dermatological Science null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PP5404053252317354