Fortfahren mit
PP100
IgG1-Antikörper, Maus
1.95 mg/mL, Chemicon®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
monoclonal
assay
≥95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1.95 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Reinheit: 95 % oder höher mittels SDS-PAGE.
Application
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Monoklonale Maus-IgG1-Antikörper-Kontrolle, zur Verwendung in ELISA validiert.
Physical form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in 100 mmol/l Phosphatpuffer, pH-Wert 7,0. Enthält keine Konservierungsmittel.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200786SAB4200759SAB4200683
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
monoclonal
clone
8C/6-39, monoclonal
clone
HP-6050, monoclonal
clone
HP-6025, monoclonal
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
indirect ELISA: 3-6 μg/mL using Human IgG1 myeloma protein for coating.
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2.5 μg/test using Human IgG3 myeloma, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml Human IgG3 myeloma for coating
technique(s)
immunoblotting: suitable, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 1 μg/ml human IgG4 myeloma proteins for coating.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Regulation of human beta-cell adhesion, motility, and insulin secretion by collagen IV and its receptor alpha1beta1.
Kaido, T; Yebra, M; Cirulli, V; Montgomery, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Helen L Quasnichka et al.
Journal of immunological methods, 297(1-2), 133-141 (2005-03-22)
There is a need for a reliable assay for the quantification of collagen type I synthesis in the guinea pig, an important model for many connective tissue diseases. Procollagen type I C-terminal propeptide (PICP) is the established marker of type
TNF-alpha induces TGF-beta1 expression in lung fibroblasts at the transcriptional level via AP-1 activation.
Deborah E Sullivan,MaryBeth Ferris,Hong Nguyen,Elizabeth Abboud,Arnold R Brody
Journal of Cellular and Molecular Medicine null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PP10004053252661761