Fortfahren mit
PLTK15005
Regenerated Cellulose Membrane Filter, 30 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
Synonym(e):
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 30 kDa NMWCO
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104903
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
32031602
Pore size:
30 kDa NMWCO
Material:
regenerated cellulose membrane
Feature:
hydrophilic
Diam.:
150 mm
Sterility:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ultrafiltrationsscheiben, 30 kDa NMW, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
150 mm
filter diam.
150 mm
filtration area
177 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
Application
Ultrafiltrationsscheiben, 30 kDa NMW werden wie folgt verwendet:
  • In Zell-Material-Wechselwirkungsstudien[1]
  • als modifizierte Fouling-Index-Ultrafiltration(MFI-UF)-Testmembran zur Untersuchung der Wirkung der Siliziumdioxidkonzentration auf die MFI-UF
  • in Feed-Fouling-Überwachungsexperimenten (FFM), um die Modell-Foulingmittel einzufangen
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PLTK02510PLTK06210PLTK09005
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
material
regenerated cellulose membrane
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
manufacturer/tradename
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
pore size
30 kDa NMWCO
diam.
150 mm
diam.
25 mm
diam.
63.5 mm
diam.
90 mm
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
The fouling potential of colloidal silica and humic acid and their mixtures
Taheri AH, et al.
Journal of Membrane Science, 433, 112-120 (2013)
Prediction of reverse osmosis fouling using the feed fouling monitor and salt tracer response technique
Taheri AH and Sim, LN and Chong, TH and Krantz, WB and Fane, AG
Journal of Membrane Science, 475, 433-444 (2015)
Ming Ni et al.
Biomaterials, 33(2), 353-364 (2011-10-25)
We developed a library of industrial materials, which can be applied to any adherent cell type for determining cell-material interactions. Bulk and surface chemistry as well as other material properties were characterized. The library covered broad ranges of various material
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PLTK1500504053252666780