Fortfahren mit
PHCC6
Scepter Zellzähler-Sensorspitzen
60 µm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Synonym(e):
Automated Cell counter tips
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
10,000 particles/mL particle concentration (500,000 particles/mL), 50 μL sample volume
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6–36 μm
compatibility
for use with cells sized 8.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Der automatisierte Scepter 2.0-Zellzähler im Handformat bietet eine schnelle und praktische Methode für die Zählung von Zellen und Partikeln und ist sowohl mit der 40-μm- als auch mit der 60-μm-Sensorspitze kompatibel. Das System basiert auf dem Coulter-Prinzip in einem miniaturisierten Handformat und beschleunigt die Zellzählung von den herkömmlichen 10 Minuten auf weniger als 30 Sekunden. Der Anwender setzt eine Verdünnung der Zellkultur an und aspiriert eine Probe dieser Verdünnung in die Sensorspitze des Scepter-Zellzählers.
Auf dem Display des Scepter-Zellzählers werden folgende Parameter angezeigt:
Zellkonzentration
Durchschnittliche Zellgröße
Durchschnittliches Zellvolumen
Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wird mit aktuell gebräuchlichen Zelltypen getestet.
Die Scepter Sensor-Spitze enthält eine mikrogefertigte Zellerkennungszone, die eine Unterscheidung nach Zellgröße und Zellvolumen bei Auflösungen unter dem Mikron- und Picoliterbereich ermöglicht.
In Verbindung mit präzisen Liquid-Handling-Kanälen und ­elektronik werden mit der Scepter Sensor-Spitze statistische Daten zur Zellpopulation präzise und zuverlässig erfasst.
Application
60 µm-Sensorspitzen, mit denen Partikel zwischen 6 μm & und 36 μm gezählt werden können.
Forschungskategorie
Zellkultur
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scepter Zellzähler-Sensorspitzen
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Artikel
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHCC6005004053252399879
PHCC6050004053252005626
PHCC6025004053252001291