manufacturer/tradename
Scepter
parameter
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
3-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Auf dem Display des Scepter-Zellzählers werden folgende Parameter angezeigt:
Zellkonzentration
Durchschnittliche Zellgröße
Durchschnittliches Zellvolumen
Histogramm der Größen- oder Volumenverteilung
Dieses System ist nur für Forschungszwecke vorgesehen und wurde mit aktuell gebräuchlichen Zelltypen getestet.
In Verbindung mit präzisen Liquid-Handling-Kanälen und elektronik werden mit der Scepter-Sensorspitze statistische Daten zur Zellpopulation präzise und zuverlässig erfasst.
Application
Zellkultur
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scepter Zellzähler-Sensorspitzen
Lagerklasse
Protokolle
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
Artikel
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PHCC40500 | 04053252001314 |
| PHCC40050 | 04053252630446 |