Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Natrix® Q Process 600,
ligand
quaternary amine
Quality Level
product line
Natrix®
parameter
2.3-11.5 L/min flow rate
bed H
0.5 mm
bed volume
460 mL
matrix active group
Macroporous polymer
pore size
0.4 μm pore size
capacity
92 g binding capacity (BSA)(per device)
separation technique
strong anion exchange
shipped in
ambient
General description
Die Natrix® Q Chromatographie-Membran ist eine hochproduktive, starke Anionenaustauschermembran, die für die Reinigung von Biomolekülen entwickelt wurde. Die einzigartige Natrix® Q Chromatographie-Membran ist ein poröses Polyacrylamid-Hydrogel, das eine hohe Dichte an angehängten quaternären Ammonium(Q)-Bindungsgruppen enthält, die direkt innerhalb eines inerten, makroporösen Membrangerüsts polymerisiert sind. Die miteinander verbundene Porenstruktur und die hohe Dichte an funktionellen Gruppen ermöglichen hohe Fließraten (Verweilzeit in Sekunden) mit einem beeindruckendem Durchsatz bis hin zu extrem hohen Beladungen bei gleichzeitiger hervorragender Verunreinigungsreduktion über ein breites Spektrum von Pufferbedingungen. Das Design der Natrix® Q Chromatographie-Membran bietet Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Flexibilität, Prozessrobustheit und Wirtschaftlichkeit für jedes Bioprozessdesign. Natrix® Q Process 600 ist ein Prozessmaßstab-Gerät für die klinische und kommerzielle Großproduktion.
mAk nominelle Feinreinigungskapazität: 4600 g
Membrankonfiguration: Gefaltet
1 Einheit pro Packung
Features and Benefits
- Hohe Dichte an quaternären Amin-Bindungsstellen, die einen schnellen Massentransfer ermöglichen
- Hohe Bindungskapazität auch bei hohen Flussraten
- Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit in einem Plug-and-Play-Geräteformat für den Einmalgebrauch ermöglicht risikoarme, skalierbare Lösungen für die effiziente Aufreinigung von Biomolekülen.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| separation technique strong anion exchange | separation technique strong anion exchange | separation technique strong anion exchange | separation technique - |
| ligand quaternary amine | ligand quaternary amine | ligand quaternary amine | ligand - |
| matrix active group Macroporous polymer | matrix active group Macroporous polymer | matrix active group Macroporous polymer | matrix active group - |
| capacity 92 g binding capacity (BSA)(per device) | capacity 23 g binding capacity (BSA)(per device | capacity 3 g binding capacity (BSA)(per device) | capacity - |
| product line Natrix® | product line Natrix® | product line Natrix® | product line - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
Artikel
Membrane adsorbers are a cost-effective, robust, single-use solution for monoclonal antibody polishing
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Verwandter Inhalt
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| NXF-50 | 04054839460807 |