Fortfahren mit
NM0041
NovaSeal End Cover Pinch Pipes
3/8 in. ID x 5/8 in. OD - 200 pack
Synonym(e):
Silicon protection cover for crimped pinch pipes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
sterility
non-sterile
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NM0039NM0022NM0021
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
product line
NovaSeal
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0019PK100
compatibility
for use with NovaSeal pinch pipes - NM0001PK100
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under NovaSeal End Cover Pinch Pipes