Fortfahren mit
MXPPLTVP1
Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MXPPLTVP104053252454790