Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 |
50 pkg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.850,00 |
Über diesen Artikel
€ 418,00
Quality Segment
material
flat bottom wells, PTFE membrane, polyolefin copolymer plate
description
Clear, Non-Sterile, Hydrophilic Polytetrafluoroethylene (PTFE), 0.45 µm pore size memebrane, 0.5mL volume, Polyolefin copolymer device, 50 plates
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
Organic solvent filtration : suitable, analytical sample preparation: suitable, precipitation assay: suitable, solubility assay: suitable
H
14.6 mm
L
128 mm
W
85.5 mm
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
500 μL
working volume
50-250 μL
pore size
0.45 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Assays
Allgemeine Filtration
Nukleinsäure
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® | manufacturer/tradename MultiScreen® |
| pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size | pore size 0.45 μm pore size |
| binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface | binding type low binding surface |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material PTFE membrane, polyolefin copolymer plate, flat bottom wells | material PTFE membrane, clear polyolefin copolymer plate, flat bottom wells | material PTFE membrane, clear polyolefin copolymer plate, flat bottom wells | material PTFE membrane, clear polyolefin copolymer plate, flat bottom wells |
| well maximum volume 500 μL | well maximum volume 1.9 mL | well maximum volume 500 μL | well maximum volume 1.9 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Multiscreen® 96-Well-Platte, PTFE-Membran