Fortfahren mit
MSBVN12
Multiscreen® 96-Well-Platten, hydrophile PVDF-Membran
pore size 1.2 μm, non-sterile
Synonym(e):
Hydrophile 96-Well-Platte, PVDF-96-Well-Platte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 354,00
50 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.610,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32039006
Material:
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
Pore size:
1.2 μm pore size
Sterility:
non-sterile
Binding type:
low binding surface
€ 354,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
description
Bead-based assays
sterility
non-sterile
usage
Automated
feature
hydrophilic, lid
packaging
pkg of 10 plates, pkg of 50 plates
manufacturer/tradename
MultiScreen®
technique(s)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase), bead-based assay: suitable, ligand binding assay: suitable, low protein binding filtration: suitable
filtration area
0.28 cm2
plate size
96 wells
well maximum volume
300 μL
working volume
50-250 μL
matrix
Durapore®
pore size
1.2 μm pore size
application(s)
sample preparation
binding type
low binding surface
compatibility
centrifuge & manifold
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Filtercode: BV
Unabhängig davon, mit welcher Anwendung Sie arbeiten, hat Millipore garantiert eine Platte für Ihre spezifischen Anforderungen entwickelt. MultiScreen-Platten sind seit langem ein zuverlässiges Hilfsmittel bei der Entwicklung neuer Arzneimittel und in der Life-Science-Forschung.
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+-Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Application
Forschungskategorie
Perlen-/Harzbasierte Assays
Allgemeine Filtration
Protein
Perlenbasierte Assays
Physical form
Farbcode: Klar
Other Notes
Automationskompatibel: Ja
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MSBVS1210MABVN1250MSDVN65
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
binding type
low binding surface
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, clear polystyrene plate
material
Durapore PVDF membrane, flat bottom wells, polystyrene
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
material
Durapore PVDF membrane, clear polystyrene plate, flat bottom wells
pore size
1.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
1.2 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
feature
hydrophilic, lid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.
Verwandter Inhalt
This provides information about the chemical compatibility of MultiScreen Filter Plates with different reagents.
Read an automated protocol for SMC® immunoassays on the AAW™ automated assay workstation and compare manual vs automated runs.
Filtration separates substances to reduce sample complexity and increase analyte purity, improving analytical results.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MSBVN125004053252265396
MSBVN121004053252266430
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Can non-sterile polystyrene multiscreen PVDF filter plates like these be autoclaved?
    1 answer
    1. No, multiscreen plates cannot be autoclaved.
      Helpful?
  2. What is the depth of the individual wells for this plate # MSBVN1210
    1 answer
    1. The dimensions of the well and the plate are as follows:
      Well Depth 1.245 cm
      Max Volume 300ul
      Length 123.4 mm
      Width 82.7 mm
      Height 14.6 mm